Drukuj
Kwas 2-hydroksyfenyloboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
387500010 387500050
ACRO387500010EA 340 PLN
ACRO387500010 ACRO387500050
Kwas 2-hydroksyfenyloboronowy 97%
Kwas 2-hydroksyfenyloboronowy
Formuła: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Temp. topnienia: 173…174 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01074581
Numer CAS: 89466-08-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %