Drukuj
9-Vinylcarbazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: N-Vinylcarbazole
387220050 387220250 387221000
ACRO387220050EA 174 PLN
ACRO387220050 ACRO387220250 ACRO387221000
9-Vinylcarbazole 97%
9-Vinylcarbazole
Formuła: C₁₄H₁₁N
MW: 193.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 154 °C (3 mmHg)
Temp. topnienia: 63…65 °C
Temp. Zapłonu: 182 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004966
Numer CAS: 1484-13-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %