1-Bromo-2-butyn 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
387020010
387020050
387020250
ACRO387020010EA
289
PLN
ACRO387020010
ACRO387020050
ACRO387020250
1-Bromo-2-butyn 98%
1-Bromo-2-butyn
Formuła:
C₄H₅Br Temp. Wrzenia: 40…41 °C (760 mmHg) Gęstość: 1,473 g/cm³ Temp. Zapłonu: 36 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190233 Numer CAS: 3355-28-0 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear yellow-green Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |