Drukuj
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex, Turbo Grignard
386281000 386288000
386281000.EA 714 PLN
386281000. 386288000.
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex 1.3 M in THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride - LiCl complex
Formuła: C₃H₇ClMg·LiCl
MW: 145.24 g/mol
Gęstość: 0.98 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784514
Numer CAS: 745038-86-2
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to grey to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.1 to 1.5 M