Drukuj
Wełna szklana
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
386060500 386060010 386062500
ACRO386060500EA 135 PLN
ACRO386060500 ACRO386060010 ACRO386062500
Wełna szklana
Wata bawełniana i szklana
This glass wool can be used as a filter aid.
Boiling point: >1000 °C (760 mmHg)