Drukuj
4,5-Dichlorophthalic anhydride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-Dichlorophthalic Anhydride
387120050 387120250
ACRO387120050EA 462 PLN
ACRO387120050 ACRO387120250
4,5-Dichlorophthalic anhydride 98%
4,5-Dichlorophthalic anhydride
Formuła: C₈H₂Cl₂O₃
Temp. topnienia: 185…187 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075034
Numer CAS: 942-06-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %