Drukuj
Dichromian(VI) sodu dihydrat 99.5-100.5% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
385630025 385631000 385635000
ACRO385630025EA 1620 PLN
ACRO385630025 ACRO385631000 ACRO385635000
Dichromian(VI) sodu dihydrat 99.5-100.5% ACS
Dichromian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Temp. Wrzenia: 400 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 357 °C
Gęstość: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149166
Numer CAS: 7789-12-0
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange Crystalline powder
Titration Iodometric 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Aluminium (Al) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %