Drukuj
2-Hydroksytiofenol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenyl mercaptan, 2-Hydroxybenzene-1-thiol, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzene, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzenethiol
385600010 385600050
ACRO385600010EA 387 PLN
ACRO385600010 ACRO385600050
2-Hydroksytiofenol 98+%
2-Hydroksytiofenol
Formuła: C₆H₆OS
Temp. Wrzenia: 40 °C (300 mmHg)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,22 g/cm³
Temp. Zapłonu: 97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040447
Numer CAS: 1121-24-0
Jednostka: 2927
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to light green Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %