Drukuj
4-Fenylobut-3-en-2-on 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
385590010 385590500 385592500
ACRO385590010EA 433 PLN
ACRO385590010 ACRO385590500 ACRO385592500
4-Fenylobut-3-en-2-on 98+%
4-Fenylobut-3-en-2-on
Formuła: C₁₀H₁₀O
Temp. Wrzenia: 261 °C (760 mmHg)
Temp. Zapłonu: 116 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008779
Numer CAS: 122-57-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %