Drukuj
Pelargonian metylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
385560050 385560250 385561000
ACRO385560050EA 281 PLN
ACRO385560050 ACRO385560250 ACRO385561000
Pelargonian metylu 95%
Pelargonian metylu
Formuła: C₁₀H₂₀O₂
Temp. Wrzenia: 213 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 0,874 g/cm³
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009569
Numer CAS: 1731-84-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %