Drukuj
Dekanian metylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Decanoic acid methyl ester, Capric acid methyl ester, Decylic acid methyl ester, Methyl caprate
385550250 385551000 385555000
ACRO385550250EA 190 PLN
ACRO385550250 ACRO385551000 ACRO385555000
Dekanian metylu 98+%
Dekanian metylu
Formuła: C₁₁H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 226 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –18 °C
Gęstość: 0,871 g/cm³
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009580
Numer CAS: 110-42-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %