Drukuj
Mirystynian etylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetradecanoic acid ethyl ester, Tetradecylic acid ethyl ester, Ethyl tetradecanoate, Myristic acid ethyl ester
385540250 385541000 385545000
ACRO385540250EA 126 PLN
ACRO385540250 ACRO385541000 ACRO385545000
Mirystynian etylu 98+%
Mirystynian etylu
Formuła: C₁₆H₃₂O₂
Temp. Wrzenia: 295 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 11…12 °C
Gęstość: 0,861 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008984
Numer CAS: 124-06-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %