Drukuj
Oktadecylosiarczan(VI) sodu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
384890010 384890050 384890250
ACRO384890010EA 344 PLN
ACRO384890010 ACRO384890050 ACRO384890250
Oktadecylosiarczan(VI) sodu 98%
Oktadecylosiarczan(VI) sodu
Formuła: C₁₈H₃₇NaO₄S
Temp. topnienia: 211…213 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007469
Numer CAS: 1120-04-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 %
GC ≥97.5 %