Drukuj
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
384870010 384870050
ACRO384870010EA 172 PLN
ACRO384870010 ACRO384870050
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.3 g/mol
Temp. topnienia: 149…153 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00076999
Numer CAS: 84358-13-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %