Drukuj
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
384860010 384860050
ACRO384860010EA 131 PLN
ACRO384860010 ACRO384860050
4-Amino-1-boc-piperidine 98%
4-Amino-1-boc-piperidine
Formuła: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.28 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01076201
Numer CAS: 87120-72-7
Jednostka: 3259
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %