Drukuj
10-Bromo-1-dekanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
384590010 384590050 384590250
ACRO384590010EA 234 PLN
ACRO384590010 ACRO384590050 ACRO384590250
10-Bromo-1-dekanol 95%
10-Bromo-1-dekanol
Formuła: HO(CH₂)₉CH₂Br
Temp. Wrzenia: 165…169 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1,19 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041681
Numer CAS: 53463-68-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %