Drukuj
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
383170010 383170100
ACRO383170010EA 150 PLN
ACRO383170010 ACRO383170100
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₃F₉O₉S₃Sm
MW: 597.57 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192431
Numer CAS: 52093-28-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 24.65 to 25.66 % (Sm)