Drukuj
1(2H)-Phthalazinone 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
384570050 384570250 384571000 384575000
ACRO384570050EA 165 PLN
ACRO384570050 ACRO384570250 ACRO384571000 ACRO384575000
1(2H)-Phthalazinone 98+%
1(2H)-Phthalazinone
Formuła: C₈H₆N₂O
Temp. topnienia: 184…187 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006892
Numer CAS: 119-39-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
HPLC ≥98.0 %