Drukuj
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382960250 382960010 382960050
ACRO382960250EA 5540 PLN
ACRO382960250 ACRO382960010 ACRO382960050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208.07 g/mol
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03789259
Numer CAS: 761446-44-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.0 %