Drukuj
Trimethylsulphoxonium chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
381520010 381520050
ACRO381520010EA 185 PLN
ACRO381520010 ACRO381520050
Trimethylsulphoxonium chloride 97%
Trimethylsulphoxonium chloride
Formuła: C₃H₉ClOS
Temp. topnienia: 226…229 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011898
Numer CAS: 5034-06-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %