Drukuj
Methyl-5-hexynoate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
380880050 380880250
ACRO380880050EA 702 PLN
ACRO380880050 ACRO380880250
Methyl-5-hexynoate 95%
Methyl-5-hexynoate
Formuła: C₇H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 60…62 °C (10 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00671366
Numer CAS: 77758-51-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %