Drukuj
Propargyl acetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Propargylacetate
380820050 380820250
ACRO380820050EA 223 PLN
ACRO380820050 ACRO380820250
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Formuła: C₅H₆O₂
MW: 98.10 g/mol
Temp. Wrzenia: 27…28 °C (8 mmHg)
Gęstość: 0.989 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041601
Numer CAS: 627-09-8
Jednostka: 1992
ADR: 3 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %