Drukuj
Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: lithium ethynyl(trimethyl)silane, LITHIUM(1+) ION (TRIMETHYLSILYL)ETHYNE, lithio(trimethylsilyl)acetylene
380651000 380658000
380651000.EA 966 PLN
380651000. 380658000.
Lithium (trimethylsilyl)acetylide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Lithium (trimethylsilyl)acetylide
Formuła: C₅H₉LiSi
MW: 104.152 g/mol
Gęstość: 0.88 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075059
Numer CAS: 54655-07-1
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to orange Solution
Titration with HClO4 0.40 to 0.60 M