Drukuj
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M in methanol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
381360010 381360100
ACRO381360010EA 289 PLN
ACRO381360010 ACRO381360100
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M in methanol
Trimethylsulphonium Hydroxide
Formuła: C₃H₁₀OS
Gęstość: 0,81 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00216756
Numer CAS: 17287-03-5
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.20 to 0.30 M