Drukuj
2-(Boc-amino)ethanethiol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Boc-Cysteamine, tert-butyl N-(2-sulphanylethyl)carbamate, Carbamic acid, (2-mercaptoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (2-mercaptoethyl)carbamate
381080050 381080250
ACRO381080050EA 478 PLN
ACRO381080050 ACRO381080250
2-(Boc-amino)ethanethiol 97%
2-(Boc-amino)ethanethiol
Formuła: C₇H₁₅NO₂S
MW: 177.26 g/mol
Temp. Wrzenia: 68 °C (.3 mmHg)
Gęstość: 1.049 g/cm³
Temp. Zapłonu: 109 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274335
Numer CAS: 67385-09-5
Jednostka: 3334
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %