Drukuj
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
379740010 379740050 379740250
ACRO379740010EA 597 PLN
ACRO379740010 ACRO379740050 ACRO379740250
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formuła: C₁₅H₃₂N₃OP
Temp. Wrzenia: 98…100 °C (5 mmHg)
Gęstość: 0,949 g/cm³
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012213
Numer CAS: 102691-36-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %