Drukuj
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
379300050 379300250
ACRO379300050EA 264 PLN
ACRO379300050 ACRO379300250
Methyl-ɑ-bromophenylacetate 97+%
Methyl-alpha-bromophenylacetate
Formuła: C₉H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 113 °C (3 mmHg)
Gęstość: 1,455 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013535
Numer CAS: 3042-81-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %