Drukuj
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
378730010 378730050 378730250
ACRO378730010EA 238 PLN
ACRO378730010 ACRO378730050 ACRO378730250
Benzo[b]furan-2-boronic acid 97%
Benzo[b]furan-2-boronic acid
Formuła: C₈H₇BO₃
Temp. topnienia: 112…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236019
Numer CAS: 98437-24-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %