Drukuj
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: trans-Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), Bis[tri(o-tolyl)phosphine]palladium(II) chloride, Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tri-o-tolylphsophine)palladium
377960010 377960050
ACRO377960010EA 299 PLN
ACRO377960010 ACRO377960050
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride 95%
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride
Formuła: C₄₂H₄₂Cl₂P₂Pd
MW: 786.07 g/mol
Temp. topnienia: 280 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00274659
Numer CAS: 40691-33-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥94 % (ex C)