Drukuj
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: TRIS(ACETONITRILE)CYCLOPENTADIENYLRUTHENIUM(I) HEXACHLOROPHOSPHATE, Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium hexafluorophosphate, Trisacetonitrilecyclopentadienylrutheniumhexachlorophosphate
377890010 377892500
ACRO377890010EA 2290 PLN
ACRO377890010 ACRO377892500
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate 98%
Tris(acetonitrile)cyclopentadienylruthenium(II) hexafluorophosphate
Formuła: C₁₁H₉F₆N₃PRu
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02684569
Numer CAS: 80049-61-2
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Ru)