Drukuj
Isobutyllithium 1.7 M in heptane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium 2-methanidylpropane, Lithium 2-methyl-1-propanide
377591000 377598000
377591000.EA 890 PLN
377591000. 377598000.
Isobutyllithium 1.7 M in heptane, AcroSeal®
Isobutyllithium
Formuła: C₄H₉Li
MW: 64.056 g/mol
Gęstość: 0.7 g/cm³
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD01863085
Numer CAS: 920-36-5
Jednostka: 3394
ADR: 4.2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.61 to 1.83 M