Drukuj
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
377581000 377588000
377581000.EA 825 PLN
377581000. 377588000.
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride 1.1 M in THF, AcroSeal®
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Formuła: C₁₂H₂₈AlLiO₃
MW: 254.27 g/mol
Gęstość: 0.9 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011532
Numer CAS: 17476-04-9
Jednostka: 3399
ADR: 4.3 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Assay 28 to 32 % (LTTBA)