Drukuj
L-tert-Leucinol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-tert-Leucinol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanol
377530010 377530050
ACRO377530010EA 481 PLN
ACRO377530010 ACRO377530050
L-tert-Leucinol 95%
L-tert-Leucinol
Formuła: C₆H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 114…116 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: 30…34 °C
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192250
Numer CAS: 112245-13-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Low melting mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Specific optical rotation +34° to +40° (25°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH)