Drukuj
4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
377251000 377258000
377251000.EA 384 PLN
377251000. 377258000.
4-Chlorophenylmagnesium bromide 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
4-Chlorophenylmagnesium bromide
Formuła: C₆H₄BrClMg
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009926
Numer CAS: 873-77-8
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green to brown Slightly hazy solution
Titration Active base 0.95 to 1.15 M