Drukuj
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
377461000 377468000
377461000.EA 1020 PLN
377461000. 377468000.
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride 1.3 M in THF, AcroSeal®
Trimethylsilylmethylmagnesium chloride
Formuła: C₄H₁₁ClMgSi
Gęstość: 1,04 g/cm³
Temp. Zapłonu: –17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009916
Numer CAS: 13170-43-9
Jednostka: 3399
ADR: 4.3,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy grey to brown-black Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.5 M