Drukuj
(Trimethylsilyl)methyllithium 10% (w/w) 0.7 M in hexanes, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lithium,[(trimethylsilyl)methyl]-, lithium, (trimethylsilyl)methyl-, lithiomethyltrimethylsilane
377451000 377458000
377451000.EA 1020 PLN
377451000. 377458000.
(Trimethylsilyl)methyllithium 10% (w/w) 0.7 M in hexanes, AcroSeal®
(Trimethylsilyl)methyllithium
Formuła: C₄H₁₁LiSi
MW: 94.157 g/mol
Temp. Wrzenia: 65…70 °C
Gęstość: 0.65 g/cm³
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010747
Numer CAS: 1822-00-0
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow-brown Solution
Assay 7 to 14 % w/w