Drukuj
3-Formylsalicylic acid hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
377070010 377070050 377070250
ACRO377070010EA 433 PLN
ACRO377070010 ACRO377070050 ACRO377070250
3-Formylsalicylic acid hydrate 97%
3-Formylsalicylic acid hydrate
Formuła: C₈H₈O₅
Temp. topnienia: 249…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03804454
Numer CAS: 1266615-78-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to beige to light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤11 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 % (On dry substance)