Drukuj
Chlorek 2-naftoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
376590100 376590500
ACRO376590100EA 317 PLN
ACRO376590100 ACRO376590500
Chlorek 2-naftoilu 98%
Chlorek 2-naftoilu
Formuła: C₁₁H₇ClO
Temp. Wrzenia: 156…158 °C (7 mmHg)
Temp. topnienia: 49…54 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004093
Numer CAS: 2243-83-6
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %