Drukuj
2(5H)-Furanon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Furan-2(5H)-one
376530010 376530050
ACRO376530010EA 332 PLN
ACRO376530010 ACRO376530050
2(5H)-Furanon 95%
2(5H)-Furanon
Formuła: C₄H₄O₂
Temp. Wrzenia: 212…214 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 3…4 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005376
Numer CAS: 497-23-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %