Drukuj
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
376010050 376010250
ACRO376010050EA 456 PLN
ACRO376010050 ACRO376010250
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile 97%
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Formuła: C₆H₇N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01085401
Numer CAS: 15760-35-7
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %