Drukuj
Cyjanotrihydroboran sodu 1M in THF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
372451000 372458000
372451000.EA 436 PLN
372451000. 372458000.
Cyjanotrihydroboran sodu 1M in THF, AcroSeal®
Cyjanotrihydroboran sodu
Formuła: CH₃BNNa
Temp. topnienia: 241…243 °C
Gęstość: 0,915 g/cm³
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003516
Numer CAS: 25895-60-7
Jednostka: 3286
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Iodimetric 0.95 to 1.10 M