Drukuj
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer dimer 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
369371000 369375000
ACRO369371000EA 344 PLN
ACRO369371000 ACRO369375000
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer dimer 98%
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Formuła: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
MW: 717.51 g/mol
Temp. topnienia: 187…191 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013287
Numer CAS: 12279-09-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %