Drukuj
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
369360010 369362500
ACRO369360010EA 2240 PLN
ACRO369360010 ACRO369362500
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0) 98%
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Formuła: C₃₈H₃₄P₂Pt
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012028
Numer CAS: 12120-15-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
Assay ≥97.5 % (ex Pt)