Drukuj
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
369330050 369330250 369331000
ACRO369330050EA 275 PLN
ACRO369330050 ACRO369330250 ACRO369331000
tert-Butyl trichloroacetimidate 95%
tert-Butyl trichloroacetimidate
Formuła: C₆H₁₀Cl₃NO
Temp. Wrzenia: 64…66 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,222 g/cm³
Temp. Zapłonu: 55 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00077410
Numer CAS: 98946-18-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %