Drukuj
Amoniak 0.5 M in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
368381000 368380010
368381000.EA 632 PLN
368381000. 368380010.
Amoniak 0.5 M in 1,4-dioxane, AcroSeal®
Amoniak
Formuła: NH₃
Temp. Wrzenia: -33 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: -77 °C
Gęstość: 1,023 g/cm³
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00011418
Numer CAS: 7664-41-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Water ≤1 % (K.F.)
Strength 0.4 to 0.6 M