Drukuj
4-Amino-3,5-dichloropirydyna 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
367220050 367220250 367221000
ACRO367220050EA 145 PLN
ACRO367220050 ACRO367220250 ACRO367221000
4-Amino-3,5-dichloropirydyna 97%
4-Amino-3,5-dichloropirydyna
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00125023
Numer CAS: 22889-78-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %