Drukuj
Chlorek guanidynium 99.5%, without anti-caking agent
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
364790025 364790100 364791000 364795000
ACRO364790025EA 4090 PLN
ACRO364790025 ACRO364790100 ACRO364791000 ACRO364795000
Chlorek guanidynium 99.5%, without anti-caking agent
Chlorek guanidynium
Formuła: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Temp. topnienia: 178…188 °C
Gęstość: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013026
Numer CAS: 50-01-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystals
Infrared spectrum Conforms to structure and standard
Melting point 178 to 188 °C (Identification C)
UV at 260 nm A: ≤0.030
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Titration with HClO4 ≥99.5 %