Drukuj
Sodium pivalate hydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethylacetic acid sodium salt hydrate, Sodium trimethylacetate hydrate, Propanoic acid, 2,2-dimethyl-, sodium salt, hydrate
364710100 364710500
ACRO364710100EA 443 PLN
ACRO364710100 ACRO364710500
Sodium pivalate hydrate 99%
Sodium pivalate hydrate
Formuła: C₅H₁₁NaO₃
MW: 142.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150782
Numer CAS: 143174-36-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)