Drukuj
Octan etylu 99.8%, AcroSeal® Biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ester etylowy kwasu octowego
364240010 364240025
364240010.EA 266 PLN
364240010. 364240025.
Octan etylu 99.8%, AcroSeal® Biochemistry
Octan etylu
Formuła: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 75…78 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –83.5 °C
Gęstość: 0.902 g/cm³
Temp. Zapłonu: –4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009171
Numer CAS: 141-78-6
Jednostka: 1173
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.10 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
UV at 255 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.900 to 0.904
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0008 meq/g