Drukuj
3-Amino-2-pyridone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
360710010 360710050
ACRO360710010EA 195 PLN
ACRO360710010 ACRO360710050
3-Amino-2-pyridone 97%
3-Amino-2-pyridone
Formuła: C₅H₆N₂O
Temp. topnienia: 118…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03411556
Numer CAS: 33630-99-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %